주요 문서
378216
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium triflate
technical grade, 85%
동의어(들):
1-Fluoro-sym-collidinium triflate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11F4NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
289.25
Beilstein:
4777118
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
85%
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)[n+](F)c(C)c1
InChI
1S/C8H11FN.CHF3O3S/c1-6-4-7(2)10(9)8(3)5-6;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-5H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
PRIGFEJKMMRJSF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Pd(II)-catalyzed para-selective C-H arylation
  • Fluorination reactions
  • Oxidant in oxidatively-induced aryl-CF3 bond-formation
  • Pd(II)-catalyzed C-H olefination reactions
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)