문서
377457
Sigma-Aldrich
Manganese(III) oxide
−325 mesh, 99%
동의어(들):
Manganese sesquioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Mn2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
157.87
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
형태
powder
입자 크기
−325 mesh
density
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
InChI key
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Precursor to LiMn2O4. A useful battery cathode.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.