Key Documents
377252
Sigma-Aldrich
1-(4-trans-Hexylcyclohexyl)-4-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]benzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)5C6H10C6H4CH2CH2C6H4NCS
CAS Number:
Molecular Weight:
405.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
SMILES string
CCCCCC[C@H]1CC[C@@H](CC1)c2ccc(CCc3ccc(cc3)N=C=S)cc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)