주요 문서
377090
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
158.15
Beilstein:
1282952
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
InChI key
WHPSMBYLYRPVGU-RFZPGFLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Undergoes Aldol condensations with silyl ketene acetals. Employed in spiroannulated carbohydrate synthesis. Convergent syntheses of a hydroxylated indolizidine, carbohydrate substituted benzoquinones, and of the oxazole segment of calyculin have been accomplished using this chiral synthon.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Perri, S.T. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2032-2032 (1989)
Tetrahedron, 50, 1111-1111 (1994)
Tetrahedron, 50, 3333-3333 (1994)
M.-P. Heitz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2591-2591 (1989)
A.B. Smith et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4859-4859 (1991)