주요 문서
377082
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H24Cl2S2
CAS Number:
Molecular Weight:
351.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
Grade
technical grade
분석
90%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Poly(p-phenylene vinylene) precursor.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 25, 38-38 (1992)