분석
97%
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
111-114 °C/21.5 mmHg (lit.)
density
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COP(=O)(C[Si](C)(C)C)OC
InChI
1S/C6H17O3PSi/c1-8-10(7,9-2)6-11(3,4)5/h6H2,1-5H3
InChI key
QBHFBIHXALNDCB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
- Synthesis of phosphonato-phosphine palladacycles
- Studying the synthetic applications of phosphoryl-stabilized anions
- Peterson olefination reactions
- Dilithiation and transmetalation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.