주요 문서
375799
Sigma-Aldrich
L-Serinamide hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH(NH2)CONH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
140.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +14°, c = 1 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
185-188 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CO)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-2(1-6)3(5)7;/h2,6H,1,4H2,(H2,5,7);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)