주요 문서
374954
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monododecyl ether
97%
동의어(들):
2-(2-Dodecyloxyethoxy)ethanol, C12E2, Dodecyldiglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11(OCH2CH2)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
274.44
Beilstein:
1765704
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
bp
168-169 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
165 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)