주요 문서
374105
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-p-tosyl-1,3-diaminopropane
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3C6H4SO2NHCH2)2CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
382.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCCCNS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)