주요 문서
373648
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobutyrate
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(NO2)CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
161.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석:
96%
분석
96%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
82-83 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(CC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-3-5(7(9)10)6(8)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
IENPWWUIYXMCJY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Ethyl 2-nitrobutyrate is a 2-nitroethyl ester of butyric acid. Synthesis of ethyl α-nitrobutyrate from ethyl α-bromobutyrate has been reported.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ethyl α-Nitrobutyrate.
Kornblum N and Blackwood RK.
Organometallic Syntheses, 44-44 (1957)