Key Documents
373494
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 30 %
동의어(들):
Pt16Rh13
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
thermocouple grade
형태
wire
구성
Rhodium, 30%
직경
0.51 mm
SMILES string
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
InChI key
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
수량
1.1 g = 30 cm
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)