주요 문서
373281
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 6 %
동의어(들):
Pt41Rh5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
Grade
thermocouple grade
양식
wire
구성
Rhodium, 6%
직경
0.51 mm
SMILES string
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
InChI key
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
수량
2.1 g = 50 cm
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)