Key Documents
372706
Sigma-Aldrich
Tantalum silicide
−230 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TaSi2
CAS Number:
Molecular Weight:
237.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
입자 크기
−230 mesh
SMILES string
[Ta++].[Si-]#[Si-]
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)