주요 문서
372609
Sigma-Aldrich
Calcium titanate
−325 mesh, 99%
동의어(들):
CALCIUM TITANIUM OXIDE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CaTiO3
CAS Number:
Molecular Weight:
135.94
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99%
형태
powder
입자 크기
−325 mesh
density
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
InChI key
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)