주요 문서
371874
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCF2CONH2
CAS Number:
Molecular Weight:
129.49
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
99%
mp
79-81 °C (lit.)
SMILES string
NC(=O)C(F)(F)Cl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)