주요 문서
371467
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20N2
CAS Number:
Molecular Weight:
288.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC2(CC1)N=C(c3ccccc3)C(=N2)c4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2/c1-4-10-16(11-5-1)18-19(17-12-6-2-7-13-17)22-20(21-18)14-8-3-9-15-20/h1-2,4-7,10-13H,3,8-9,14-15H2
InChI key
GTITYRBBAAHJEH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,3-Diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene is a heterocyclic building block. Voltammetric reduction of 2,3-diphenyl-1,4-diazaspiro[4.5]deca-1,3-diene using dissolving-metals has been reported.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Comparison of Birch with electrochemical reduction of 2, 3-diphenyl-1, 4-diazaspiro [4.5] deca-1, 3-diene.
Zhou Y, et al.
Electrochemical Communications, 12(11), 1493-1497 (2010)