주요 문서
370142
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide
97%
동의어(들):
(S)-(−)-3-Hydroxy-1-methyl-2,5-pyrrolidinedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
129.11
Beilstein:
4350458
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
97%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D −75°, c = 3.5 in ethanol
mp
82-87 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)C[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-6-4(8)2-3(7)5(6)9/h3,7H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChI key
NLKACWKSCREJEL-VKHMYHEASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(S)-(-)-2-Hydroxy-N-methylsuccinimide may be used as a chiral auxiliary to enhance the diastereomeric excess of the Diels-Alder adducts formed in asymmetric Diels-Alder reactions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Asymmetric Diels-Alder addition of cyclopentadiene to chiral naphthoquinones.
Brimble MA, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(7), 1239-1255 (1998)
Novel Potassium-Channel Openers: Preparation and Pharmacological Evaluation of Racemic and Optically Active N-(6-Amino-3-pyridyl)-N'-bicycloalkyl-N''-cyanoguanidine Derivatives
Eda M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 37(13), 1983-1990 (1994)