문서
369586
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)styrene
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
240.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
99%
포함
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
density
1.334 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(C=C)cc(c1)C(F)(F)F
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup