문서
369098
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(F)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
174.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
PKTSBFXIHLYGEY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and Herbicidal Activity of 3-Chloro-4-fluorobenzoylthiourea [J].
Chang-chun LIU.
Chemical World, 3, 010-010 (2006)