주요 문서
368768
Sigma-Aldrich
Hexakis(benzylthio)benzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2S)6C6
CAS Number:
Molecular Weight:
811.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES string
C(Sc1c(SCc2ccccc2)c(SCc3ccccc3)c(SCc4ccccc4)c(SCc5ccccc5)c1SCc6ccccc6)c7ccccc7
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)