분석
99%
autoignition temp.
795 °F
expl. lim.
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
InChI key
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N