주요 문서
368652
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
99%
동의어(들):
1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylene diisobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH[O2CCH(CH3)2]C(CH3)2CH2O2CCH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
286.41
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
99%
autoignition temp.
795 °F
expl. lim.
0.48 %, 172 °F
3.1 %, 230 °F
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(OC(=O)C(C)C)C(C)(C)COC(=O)C(C)C
InChI
1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3
InChI key
OMVSWZDEEGIJJI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)