Key Documents
368601
Sigma-Aldrich
Trioctyl trimellitate
99%
동의어(들):
Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H3-1,2,4-[CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]3
CAS Number:
Molecular Weight:
546.78
Beilstein:
2683525
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
분석
99%
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChI key
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)