주요 문서
368377
Sigma-Aldrich
2-[2-(Benzyloxy)ethyl]-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O3
CAS Number:
Molecular Weight:
250.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
95%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
118-129 °C/0.08 mmHg (lit.)
density
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COC(CCOCc2ccccc2)OC1
InChI
1S/C15H22O3/c1-15(2)11-17-14(18-12-15)8-9-16-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14H,8-12H2,1-2H3
InChI key
JIQSXGPAPCVQSI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)