주요 문서
367893
Sigma-Aldrich
2-(Methanesulfonyl)ethyl succinimidyl carbonate
98%
동의어(들):
N-[2-(Methylsulfonyl)ethoxycarbonyloxy]succinimide, MSC-ONSu
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11NO7S
CAS Number:
Molecular Weight:
265.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES string
CS(=O)(=O)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)