주요 문서
367419
Sigma-Aldrich
N-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-N-methylaniline
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2P(O)CH2N(C6H5)(CH3)
CAS Number:
Molecular Weight:
321.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES string
CN(CP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NOP/c1-21(18-11-5-2-6-12-18)17-23(22,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16H,17H2,1H3
InChI key
OWFFKSATMZDTJX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)