Key Documents
367362
Sigma-Aldrich
(1-Aminobutyl)phosphonic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H12NO3P
CAS Number:
Molecular Weight:
153.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
SMILES string
CCCC(N)P(O)(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)