주요 문서
367338
Sigma-Aldrich
trans-4-Decenal
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
Beilstein:
4230058
MDL number:
분석
95%
불순물
2-3% cis isomer
SMILES string
CCCCC\C=C\CCC=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)