Key Documents
367125
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Dimethyloctadecylammonio)propanesulfonate
98%
동의어(들):
3-(N,N-Dimethylstearylammonio)propanesulfonate, 3-(Stearyl-dimethylammonio)propanesulfonate, N-Octadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate, SB3-18, Stearyl sulfobetaine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)17N+(CH3)2CH2CH2CH2SO3-
CAS Number:
Molecular Weight:
419.71
Beilstein:
4152035
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
98%
mp
257-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C23H49NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24(2,3)22-20-23-28(25,26)27/h4-23H2,1-3H3
InChI key
DIROHOMJLWMERM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)