문서
367052
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)formamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
176.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
분석
97%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)NCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13)
InChI key
AUDGAMZNNDGYAX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable