문서
365793
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H3(CF3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
205.56
Beilstein:
1912184
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
bp
210-212 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
density
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C8H3ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H
InChI key
LCISFYAQKHOWBP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Synthesis of 2-chloro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, via Sandmeyer reaction of 2-chloro-5-trifluoromethylaniline with copper cyanide/sodium cyanide, is reported.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
Scale-up and safety evaluation of a Sandmeyer reaction.
Nielsen MA, et al.
Organic Process Research & Development, 8(6), 1059-1064 (2004)