주요 문서
365777
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3(NO2)CF3
CAS Number:
Molecular Weight:
270.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
density
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChI key
PESPBNYBZVIGRO-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride is an organic building block.
애플리케이션
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride may be used to prepare polysubstituted bisheterocycles with potential chemotherapeutic properties.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27, 351-351 (1990)