Key Documents
365742
Sigma-Aldrich
3,4′-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3C6H4)2CO
CAS Number:
Molecular Weight:
318.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
98%
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(F)(F)F
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)