주요 문서
364967
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl chlorothionoformate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H2Cl4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
275.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
95%
refractive index
n20/D 1.605 (lit.)
bp
146-147 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(=S)Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)