주요 문서
364541
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Dihydro-5-(p-tolylsulfonyloxymethyl)-2(3H)-furanone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
270.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −45°, c = 1 in chloroform
mp
85-88 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CCC(=O)O2
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)