주요 문서
364290
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) pentasulfide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10S5Ti
CAS Number:
Molecular Weight:
338.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.S3SS[Ti]SS3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)