문서
364126
Sigma-Aldrich
4-Benzylbiphenyl
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C6H4CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
244.33
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
99%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3