주요 문서
363677
Sigma-Aldrich
5,7-Dodecadiyne
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3C≡CC≡C(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
162.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
포함
300 ppm butylated hydroxytoluene as stabilizer
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
120 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC#CC#CCCCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)