주요 문서
363529
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl benzyl ether
99%
동의어(들):
(R)-(−)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12O2
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
Beilstein:
3588399
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D −5.4°, c = 5 in toluene
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
density
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C(OCc1ccccc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI key
QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4495-4495 (1988)
Synthesis, 539-539 (1989)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 291-291 (1993)
E Abushanab et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(1), 76-79 (1989-01-01)
1',2'-seco-2',3'-Dideoxycytidine (12), -guanosine (14), -adenosine (16), and -inosine (18) were prepared from (R)-benzylglycidol as potential anti-HIV agents. When compared to ddAdo in protecting ATH8 cells, they were found to be inactive.