주요 문서
363286
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenylamino)benzenediazonium hydrogensulfate
97%
동의어(들):
4-(4-Methoxyanilino)benzenediazonium sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4NHC6H4N2HSO4
CAS Number:
Molecular Weight:
323.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.COc1ccc(Nc2ccc(cc2)[NH+]=N)cc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)