주요 문서
363278
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H14IN
CAS Number:
Molecular Weight:
299.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
244 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(C)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Precursor in synthesis of carbocyanine dyes
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)