Key Documents
363189
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl succinimidyl carbonate
97%
동의어(들):
N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide, Z(2-Br)-OSu, Z(2-Br)-OSu, N-(2-Bromobenzyloxycarbonyloxy)succinimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10BrNO5
CAS Number:
Molecular Weight:
328.12
Beilstein:
3623239
MDL number:
분석
97%
SMILES string
Brc1ccccc1COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO5/c13-9-4-2-1-3-8(9)7-18-12(17)19-14-10(15)5-6-11(14)16/h1-4H,5-7H2
InChI key
SZDNRTVADOCWKU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)