주요 문서
362409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
99%
동의어(들):
6-Chloro-4-fluoro-m-toluidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H2(F)(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
159.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
70-73 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(N)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-7(10)5(8)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
OXINUINVVAJJSE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)