주요 문서
362352
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitrile
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)2CHCH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
115.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
99%
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChI key
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)