주요 문서
362344
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxytetrahydrofuran,mixture of isomers
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
160.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
167-174 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC1CCC(OCC)O1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)