주요 문서
362247
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-1,5-hexadiene
98%
동의어(들):
Dimethallyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(CH3)CH2CH2C(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
110.20
Beilstein:
1697948
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
density
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)CCC(C)=C
InChI
1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
InChI key
DSAYAFZWRDYBQY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)