문서
36217
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
≥98.0% (GC)
동의어(들):
2,5-Diamino-1,3-dichlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.03
Beilstein:
2209257
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (GC)
mp
122-127 °C
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1