문서
362158
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-propylpyridinium iodide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18IN
CAS Number:
Molecular Weight:
327.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
97%
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES string
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
경고
Analog of MPTP metabolite. MPTP causes a severe and irreversible Parkinsonism condition in humans and monkeys!