주요 문서
361321
Sigma-Aldrich
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4NHCSNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
mp
155-157 °C (lit.)
작용기
amine
thiourea
SMILES string
COc1ccccc1NC(N)=S
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)10-8(9)12/h2-5H,1H3,(H3,9,10,12)
InChI key
HXCHZMHFZXNFIX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
1-(2-Methoxyphenyl)-2-thiourea is a sulphur compound.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)