문서
360902
Sigma-Aldrich
Ethyl trimethylsilyl malonate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3CCH2OCOCH2COOSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
204.30
Beilstein:
3082383
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O4Si/c1-5-11-7(9)6-8(10)12-13(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
PVXMKQLVICGFSI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ethyl trimethylsilyl malonate is an ester.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup