Key Documents
360848
Sigma-Aldrich
(Z)-2-Amino-α-[1-(tert-butoxycarbonyl)-1-methylethoxyimino]-4-thiazoleacetic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H19N3O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
329.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(O)=O)c1csc(N)n1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)